4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy
Synonyms: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxy-1-piperidinyloxy radical, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, Tempol
013608-25G 013608-5G
FLUO013608-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013608-25G FLUO013608-5G
4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy
4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Formule: C₉H₁₈NO₂
MW: 172,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006478
Numéro CAS: 2226-96-2
EINECS: 218-760-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité