Acide 2-oxo-2H-chromène-3-carboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
346760250 346761000
ACRO346760250EA 53.3 EUR InStock
ACRO346760250 ACRO346761000
Acide 2-oxo-2H-chromène-3-carboxylique 98%
Acide 2-oxo-2H-chromène-3-carboxylique
Formule: C₁₀H₆O₄
MW: 190,16 g/mol
Point de fusion: 190…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006852
Numéro CAS: 531-81-7
EINECS: 208-518-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité