3-Aminocoumarine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-2H-chromen-2-one
L14031.MC L14031.ME L14031.04
L14031.MCEA 31.6 EUR InStock
L14031.MC L14031.ME L14031.04
3-Aminocoumarine 97%
3-Aminocoumarine
Purity: 97% CAS No.: 1635-31-0 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 135-137° Beilstein Reference: 128033
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016965
Numéro CAS: 1635-31-0
EINECS: 216-659-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité