3-Acétylcoumarine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12532.06 A12532.14
A12532.06EA 49.7 EUR InStock
A12532.06 A12532.14
3-Acétylcoumarine ≥98%
3-Acétylcoumarine
Purity: 98+% CAS No.: 3949-36-8 Molecular Formula: C11H8O3 Formula Weight: 188.18 Melting Point: 119-124° Beilstein Reference: 143498
Formule: C₁₁H₈O₃
Point de fusion: 119…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006853
Numéro CAS: 3949-36-8
EINECS: 223-541-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité