2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
187460250 187461000
ACRO187460250EA 70.5 EUR InStock
ACRO187460250 ACRO187461000
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone 98%
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Formule: C₆H₄O₄
MW: 140,1 g/mol
Point de fusion: 220 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001598
Numéro CAS: 615-94-1
EINECS: 210-454-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Ochre to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 9.3 to 9.7 % (fumaric acid dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité