2,5-Diméthyl-p-benzoquinone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,5-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
408230050 408230250
ACRO408230050EA 82.3 EUR InStock
ACRO408230050 ACRO408230250
2,5-Diméthyl-p-benzoquinone 99%
2,5-Diméthyl-p-benzoquinone
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041737
Numéro CAS: 137-18-8
EINECS: 205-283-6
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité