N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
125360010 125362500 AC12536.250 AC12536.1 125360050
ACRO125360010EA 104 EUR InStock
ACRO125360010 ACRO125362500 MAYBAC12536.250 MAYBAC12536.1 ACRO125360050
N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide 99%
N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₂
Point d'ébullition: 512.8 °C
Point de fusion: 118 °C
Point d'éclair: 264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005655
Numéro CAS: 73-31-4
EINECS: 200-797-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Heavy metals ≤20 ppm
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité