N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14537.0001 8.14537.0005
8.14537.0001EA 75.6 EUR InStock
8.14537.0001 8.14537.0005
N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00005655
Numéro CAS: 73-31-4
EINECS: 200-797-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 116 - 118 °C
Molar Mass 232.28 g/mol
Synonyms N-Acetyl-5-methoxytryptamine
Hill Formula C13H16N2O2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité