N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide
Fournisseur: Roth Carl
ROTH6956.1EA 75.9 EUR InStock
ROTH6956.1
N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide
N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₂
MW: 232,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005655
Numéro CAS: 73-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité