3-Amino-4-bromopyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11012.06 A11012.14
A11012.06EA 222 EUR InStock
A11012.06 A11012.14
3-Amino-4-bromopyrazole 97%
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 16461-94-2 Molecular Formula: C3H4BrN3 Formula Weight: 161.99 Odour: Odourless Melting Point: 134-137° Beilstein Reference: 1617109 MDL No.: MFCD00082728
Formule: C₃H₄BrN₃
Point de fusion: 134…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082728
Numéro CAS: 16461-94-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité