3-Amino-4-bromopyrazole
Synonyms: 4-Bromo-1H-pyrazol-5-amine, 4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-4-bromopyrazole
005504-1G 005504-5G
FLUO005504-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005504-1G FLUO005504-5G
3-Amino-4-bromopyrazole
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₄BrN₃
MW: 161,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082728
Numéro CAS: 16461-94-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité