3-Aminopyrazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole
171030025 171030100
ACRO171030025EA 70.9 EUR InStock
ACRO171030025 ACRO171030100
3-Aminopyrazole 98%
3-Amino-1H-pyrazole
Formule: C₃H₅N₃
MW: 83,09 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (122 mmHg)
Point de fusion: 33…39 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005236
Numéro CAS: 1820-80-0
EINECS: 217-338-1
ONU: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light brown Liquid or fused solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité