1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Synonyms: 1-Methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-pyrazole boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
010814-5G 010814-1G
FLUO010814-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010814-5G FLUO010814-1G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₇BN₂O₂
MW: 208,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD03789259
Numéro CAS: 761446-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité