3-Amino-5-méthylpyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
368030250 368031000 368030050
ACRO368030250EA 72.4 EUR InStock
ACRO368030250 ACRO368031000 ACRO368030050
3-Amino-5-méthylpyrazole 97%
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₇N₃
MW: 97,12 g/mol
Point de fusion: 41…43 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075180
Numéro CAS: 31230-17-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to orange Solid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité