3-Amino-5-méthylpyrazole
Synonyms: 3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
005985-25G 005985-5G
FLUO005985-25GEA 0 EUR InStock
FLUO005985-25G FLUO005985-5G
3-Amino-5-méthylpyrazole
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₇N₃
MW: 97,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075180
Numéro CAS: 31230-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité