Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC12193500EA 138 EUR InStock
EHERC12193500
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine


Formule: C₄H₅ClN₄
MW: 144,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006097
Numéro CAS: 156-83-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité