2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyrimidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50358.06EA 468 EUR InStock
H50358.06 H50358.03
2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyrimidine 99%
2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyrimidine
Formule: C₅H₄F₃N₃
MW: 163,1 g/mol
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00828624
Numéro CAS: 16075-42-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité