2-Amino-4-hydroxy-6-méthylpyrimidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Amino-6-methylpyrimidin-4(1H)-one, 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
103830250 103831000
ACRO103830250EA 27.2 EUR InStock
ACRO103830250 ACRO103831000
2-Amino-4-hydroxy-6-méthylpyrimidine 99%
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Formule: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006095
Numéro CAS: 3977-29-5
EINECS: 223-612-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité