4,6-Dichloro-2-phénylpyrimidine, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
46005-250MGEA 85.9 EUR InStock
46005-250MG
4,6-Dichloro-2-phénylpyrimidine, Supelco®
4,6-Dichloro-2-phénylpyrimidine
Formule: C₁₀H₆Cl₂N₂
Numéro MDL: MFCD00754193
Numéro CAS: 3740-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité