Acide orthophosphorique 1 mol/l (3 N)
Fournisseur: Bernd Kraft
10688.2000 10688.3000 10688.4000 10688.5020
KRAF10688.2000EA 0 EUR InStock
KRAF10688.2000 KRAF10688.3000 KRAF10688.4000 KRAF10688.5020
Acide orthophosphorique 1 mol/l (3 N)
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité