(Méthylsulfinyl)benzène 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (Methylsulphinyl)benzene
352120050 352120250
ACRO352120050EA 48.6 EUR InStock
ACRO352120050 ACRO352120250
(Méthylsulfinyl)benzène 98+%
(Méthylsulfinyl)benzène
Formule: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Point d'ébullition: 92…94 °C (.3 mmHg)
Point de fusion: 34…36 °C
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002088
Numéro CAS: 1193-82-4
EINECS: 214-781-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5755 to 1.5795 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité