1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione 98+% (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
218580100 218580500 218582500
ACRO218580100EA 61 EUR InStock
ACRO218580100 ACRO218580500 ACRO218582500
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione 98+% (mixture of curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin)
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione
Formule: C₂₁H₂₀O₆
Point de fusion: 183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008365
Numéro CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité