1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione 95% (teneur totale en curcuminoïdes)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
B21573.09 B21573.18 B21573.30
B21573.09EA 58.9 EUR InStock
B21573.09 B21573.18 B21573.30
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione 95% (teneur totale en curcuminoïdes)
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione
Purity: 95% CAS No.: 458-37-7 Molecular Formula: C21H20O6 Formula Weight: 368.39 Odour: Odourless Melting Point: 170-175° Beilstein Reference: 2306965 Merck Reference: 14,2673 MDL No.: MFCD00008365
Natural Yellow 3. Inhibits lipoxygenase and cyclooxygenase
Formule: C₂₁H₂₀O₆
MW: 368,39 g/mol
Point de fusion: 170…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008365
Numéro CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Merck Index: 14,2673
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité