2-Chloro-4,6-diméthoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1433-10G C1433-25G
TCIAC1433-10GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1433-10G TCIAC1433-25G
2-Chloro-4,6-diméthoxypyrimidine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4,6-diméthoxypyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂O₂
MW: 174,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274530
Numéro CAS: 13223-25-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bc6df7598338da76af4ac73fbb82b84ae2fbb02&vid=7bc6df7598338da76af4ac73fbb82b84ae2fbb02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité