2-Chloro-4,6-diméthylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2199-25G C2199-5G
TCIAC2199-25GEA 135 EUR InStock
TCIAC2199-25G TCIAC2199-5G
2-Chloro-4,6-diméthylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4,6-diméthylpyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Point d'ébullition: 212°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00023199
Numéro CAS: 4472-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cfacd12633674fd6cbd749dc1369c631af0dac0&vid=3cfacd12633674fd6cbd749dc1369c631af0dac0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité