5,5'-(3-Carboxylato-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)disalicylate de triammonium, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.00128.0010EA 680 EUR InStock
1.00128.0010 1.00128.9999
5,5'-(3-Carboxylato-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)disalicylate de triammonium, Supelco®
5,5'-(3-Carboxylato-4-oxocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)disalicylate de triammonium
Formule: C₂₂H₂₃N₃O₉
MW: 473,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040925
Numéro CAS: 569-58-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 800 g/l (20 °C)
Melting Point 220 - 225 °C decomposes
Molar Mass 473.44 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
pH 5.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité