2-(2-Bromoéthyl)-1,3-dioxolanne 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
213540100 213540500 213540250
ACRO213540100EA 53.9 EUR InStock
ACRO213540100 ACRO213540500 ACRO213540250
2-(2-Bromoéthyl)-1,3-dioxolanne 96%
2-(2-Bromoéthyl)-1,3-dioxolanne
Formule: C₅H₉BrO₂
Point d'ébullition: 68…70 °C (8 mmHg)
Densité: 1.54 g/cm³
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00003216
Numéro CAS: 18742-02-4
EINECS: 242-551-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité