2-(2-Aminoéthyl)-1,3-dioxolanne ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A1176-1G A1176-5G
TCIAA1176-1GEA 105 EUR InStock
TCIAA1176-1G TCIAA1176-5G
2-(2-Aminoéthyl)-1,3-dioxolanne ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(2-Aminoéthyl)-1,3-dioxolanne
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142756
Numéro CAS: 5754-35-8
EINECS: 227-277-2
ONU: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3990f2c928da51298e44e984377815d8880bf66b&vid=3990f2c928da51298e44e984377815d8880bf66b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité