2-Méthyl-1,3-dioxolanne ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12824.09 A12824.18
A12824.09EA 81.7 EUR InStock
A12824.09 A12824.18
2-Méthyl-1,3-dioxolanne ≥98%
2-Méthyl-1,3-dioxolanne
Purity: 98% CAS No.: 497-26-7 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: -2°(28°F) Refractive Index: 1.3980 Boiling Point: 80-83° Beilstein Reference: 102520 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00003210
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 80…83 °C
Densité: 0.982
Point d'éclair: –2 °C (28 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003210
Numéro CAS: 497-26-7
EINECS: 207-841-4
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité