Pyruvaldéhyde 35 - 45% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24664.14 B24664.22 B24664.36
B24664.14EA 34 EUR InStock
B24664.14 B24664.22 B24664.36
Pyruvaldéhyde 35 - 45% (p/p) en solution aqueuse
Pyruvaldéhyde
CAS No.: 78-98-8 Molecular Formula: C3H4O2 Formula Weight: 72.06 Refractive Index: 1.4050 Beilstein Reference: 906750 Merck Reference: 14,6081 MDL No.: MFCD00006960
Formule: C₃H₄O₂
Densité: 1.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006960
Numéro CAS: 78-98-8
EINECS: 201-164-8
Merck Index: 14,6081
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité