Pyruvaldéhyde 40% en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
6399.1 6399.2
ROTH6399.1EA 179 EUR InStock
ROTH6399.1 ROTH6399.2
Pyruvaldéhyde 40% en solution aqueuse
Pyruvaldéhyde
Formule: C₃H₄O₂
Numéro MDL: MFCD00006960
Numéro CAS: 78-98-8
EINECS: 201-164-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité