di-Potassium oxalate 20% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
07224.2000 07224.3000 07224.5020
KRAF07224.2000EA 0 EUR InStock
KRAF07224.2000 KRAF07224.3000 KRAF07224.5020
di-Potassium oxalate 20% en solution aqueuse, très pur
di-Potassium oxalate
Formule: C₂K₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012464
Numéro CAS: 583-52-8
EINECS: 209-506-8
Merck Index: 12,07820
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité