DL-Panthenol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B25114.18 B25114.30
B25114.18EA 44.4 EUR InStock
B25114.18 B25114.30
DL-Panthenol ≥99%
DL-Panthenol
Purity: 99% CAS No.: 16485-10-2 Molecular Formula: C9H19NO4 Formula Weight: 205.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 66-69° MDL No.: MFCD00002944
Formule: C₉H₁₉NO₄
MW: 205,25 g/mol
Point de fusion: 66…69 °C
Numéro MDL: MFCD00002944
Numéro CAS: 16485-10-2
EINECS: 240-540-6
Merck Index: 14,2947
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité