(±)-Mandélonitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.19016.0100
8.19016.0100EA 85.7 EUR InStock
8.19016.0100
(±)-Mandélonitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(±)-Mandélonitrile
Formule: C₈H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004487
Numéro CAS: 532-28-5
EINECS: 208-532-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point -10 °C
Molar Mass 133.15 g/mol
Boiling Point 170 °C (1013 hPa)
Flash Point 86 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité