Calcium thioglycolate trihydraté, cristallisé
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Bis(mercaptoacétate) de calcium trihydraté
1.02125.1000EA 182 EUR InStock
1.02125.1000 1.02125.9075
Calcium thioglycolate trihydraté, cristallisé
Calcium thioglycolate trihydraté
Formule: C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
MW: 276,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150707
Numéro CAS: 65208-41-5
EINECS: 249-881-5
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité