Acide (4-chlorophénylthio)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-((4-Chlorophenyl)thio)acetic acid
L08583.09 L08583.18
L08583.09EA 55.3 EUR InStock
L08583.09 L08583.18
Acide (4-chlorophénylthio)acétique ≥98%
Acide (4-chlorophénylthio)acétique
Purity: 98% CAS No.: 3405-88-7 Molecular Formula: C8H7ClO2S Formula Weight: 202.66 Melting Point: 104-107° Beilstein Reference: 1871569
Formule: C₈H₇ClO₂S
MW: 202,66 g/mol
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021762
Numéro CAS: 3405-88-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité