Chlorothioformiate de O-phényle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Phenyl chlorothionocarbonate, Phenyl chlorothionoformate, O-Phenyl carbonochloridothioate
215490050 215490010 215490250
ACRO215490050EA 94.7 EUR InStock
ACRO215490050 ACRO215490010 ACRO215490250
Chlorothioformiate de O-phényle 99%
Chlorothioformiate de O-phényle
Formule: C₇H₅ClOS
MW: 172,63 g/mol
Point d'ébullition: 81…83 °C (6 mmHg)
Densité: 1.248 g/cm³
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004920
Numéro CAS: 1005-56-7
EINECS: 213-736-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité