Chlorothioformiate de O-phényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Phenyl chlorothionocarbonate, Phenyl chlorothionoformate, O-Phenyl carbonochloridothioate
L00838.03 L00838.06 L00838.14
L00838.03EA 39.6 EUR InStock
L00838.03 L00838.06 L00838.14
Chlorothioformiate de O-phényle ≥98%
Chlorothioformiate de O-phényle
Purity: 98+% CAS No.: 1005-56-7 Molecular Formula: C7H5ClOS Formula Weight: 172.63 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 81°(177°F) Refractive Index: 1.5804 Odour: Acrid Boiling Point: 81-83°/6mm Beilstein Reference: 774830 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004920
Formule: C₇H₅ClOS
MW: 172,63 g/mol
Point d'ébullition: 81…83 °C (6 mmHg)
Densité: 1.248
Point d'éclair: 81 °C (177 °F)
Numéro MDL: MFCD00004920
Numéro CAS: 1005-56-7
EINECS: 213-736-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité