Acétylcitrate de tributyle
Fournisseur: USP
1009901.EA 398 EUR InStock
1009901.
Acétylcitrate de tributyle
Acétylcitrate de tributyle
Formule: C₂₀H₃₄O₈
MW: 402,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043554
Numéro CAS: 77-90-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité