Sodium mercaptoacétate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L14356.14 L14356.22 L14356.36
L14356.14EA 30 EUR InStock
L14356.14 L14356.22 L14356.36
Sodium mercaptoacétate ≥97%
Sodium mercaptoacétate
Purity: 97% CAS No.: 367-51-1 Molecular Formula: HSCH2CO2Na Formula Weight: 114.10 Odour: Stench pH: ~6 Melting Point: ca 305° Beilstein Reference: 4569109 Merck Reference: 14,8692 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00043386
Formule: HSCH₂COONa
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043386
Numéro CAS: 367-51-1
EINECS: 206-696-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8692
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité