Acide (phénylthio)acétique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22280.22EA 191 EUR InStock
B22280.22 B22280.14
Acide (phénylthio)acétique ≥97%
Acide (phénylthio)acétique
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168,22 g/mol
Point de fusion: 61…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004355
Numéro CAS: 103-04-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité