Acide (4-fluorophénylthio)acétique
Synonyms: 2-((4-Fluorophenyl)thio)acetic acid
006343-1G 006343-5G
FLUO006343-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006343-1G FLUO006343-5G
Acide (4-fluorophénylthio)acétique
Acide (4-fluorophénylthio)acétique
Formule: C₈H₇FO₂S
MW: 186,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00219825
Numéro CAS: 332-51-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité