1,5-Dihydroxypentane-1,5-disulfonate de disodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.04240.0250EA 63.7 EUR InStock
8.04240.9999 8.04240.0250
1,5-Dihydroxypentane-1,5-disulfonate de disodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,5-Dihydroxypentane-1,5-disulfonate de disodium
Formule: C₅H₁₀Na₂O₈S₂
MW: 308,24 g/mol
Numéro CAS: 7420-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 285 g/l (20 °C)
Molar Mass 308.22 g/mol
pH 3 - 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Pentane-1,5-dial-bis(sodium bisulfit)
Hill Formula C5H10Na2O8S2
Chemical Formula CH2[CH2CH(OH)SO3Na]2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité