1,1'-[Éthane-1,2-diylbis(thio)]bisbenzène
003673-10G 003673-50G
FLUO003673-10GEA 0 EUR InStock
FLUO003673-10G FLUO003673-50G
1,1'-[Éthane-1,2-diylbis(thio)]bisbenzène
1,1'-[Éthane-1,2-diylbis(thio)]bisbenzène
Formule: C₁₄H₁₄S₂
Numéro MDL: MFCD00014085
Numéro CAS: 622-20-8
EINECS: 210-723-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité