[Méthylènebis(thio)]bisbenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L01723.06 L01723.14
L01723.06EA 30.8 EUR InStock
L01723.06 L01723.14
[Méthylènebis(thio)]bisbenzène ≥98%
[Méthylènebis(thio)]bisbenzène
Purity: 98+% CAS No.: 3561-67-9 Molecular Formula: C13H12S2 Formula Weight: 232.36 Melting Point: 36-38° Boiling Point: 194°/8mm MDL No.: MFCD00003067
Formule: C₁₃H₁₂S₂
MW: 232,37 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 36…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003067
Numéro CAS: 3561-67-9
EINECS: 222-624-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité