Fumarate de disodium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO215531000EA 25.5 EUR InStock
ACRO215531000 ACRO215530050 ACRO215535000
Fumarate de disodium 98%
Fumarate de disodium
Formule: C₄H₂Na₂O₄
MW: 160,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064567
Numéro CAS: 17013-01-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité