L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Fumarate de disodium 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Disodium Fumarate, Fumaric acid disodium salt, Fumaric Acid Disodium Salt, Sodium fumarate
A11276.0E A11276.22 A11276.36
A11276.0EEA 398 EUR InStock
A11276.0E A11276.22 A11276.36
Fumarate de disodium 98
Fumarate de disodium
Purity: 98% CAS No.: 17013-01-3 Molecular Formula: C4H2Na2O4 Formula Weight: 160.04 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00064567
Formule: C₄H₂Na₂O₄
MW: 160.04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064567
Numéro CAS: 17013-01-3
EINECS: 241-087-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité