Tetrakis(dimethylamino)ethylene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: TDAE
T1221-25G T1221-5G
TCIAT1221-25GEA 4560 EUR InStock
TCIAT1221-25G TCIAT1221-5G
Tetrakis(dimethylamino)ethylene ≥95.0% (par GC)
Tetrakis(dimethylamino)ethylene
Formule: C₁₀H₂₄N₄
MW: 200,33 g/mol
Point d'ébullition: 59°C
Point d'éclair: 53°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009601
Numéro CAS: 996-70-3
EINECS: 213-638-1
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8fe4871059c33251b828c4fd9fdb3fe2003a164&vid=a8fe4871059c33251b828c4fd9fdb3fe2003a164&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité