2-(4-Chlorophénylthio)benzaldéhyde pour la synthèse
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41881.0001EA 55.1 EUR InStock
8.41881.0001
2-(4-Chlorophénylthio)benzaldéhyde pour la synthèse
2-(4-Chlorophénylthio)benzaldéhyde
Formule: C₁₃H₉ClOS
MW: 248,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051766
Numéro CAS: 107572-07-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité