Triclosan ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L18655.09 L18655.22 L18655.36
L18655.09EA 37.4 EUR InStock
L18655.09 L18655.22 L18655.36
Triclosan ≥99%
Triclosan
Purity: 99% CAS No.: 3380-34-5 Molecular Formula: C12H7Cl3O2 Formula Weight: 289.55 Melting Point: 56-59° Beilstein Reference: 2057142 Merck Reference: 14,9657 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00800992
Formule: C₁₂H₇Cl₃O₂
Point de fusion: 56…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800992
Numéro CAS: 3380-34-5
EINECS: 222-182-2
ADR: 9,III
Merck Index: 14,9657
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité